Erlotinib free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
BIFK0019-1G BIFK0019-500MG BIFK0019-5G
APOSBIFK0019-1GEA 126 EUR
APOSBIFK0019-1G APOSBIFK0019-500MG APOSBIFK0019-5G
Erlotinib free base ≥99%
Erlotinib
Erlotinib (as the hydrochloride salt) is the active ingredient in the drug product sold under the trade name Tarceva®.
Formula: C₂₂H₂₃N₃O₄
Pto. de fusión: 167…180 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08063588
Núm. CAS: 183321-74-6