N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Erlotinib Hydrochloride
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG
APOSBIFK0020-1GEA 105 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Pto. de fusión: 215…227 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07781272
Núm. CAS: 183319-69-9