Imatinib ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide
BIFK0025-1G BIFK0025-5G
APOSBIFK0025-1GEA 72.5 EUR
APOSBIFK0025-1G APOSBIFK0025-5G
Imatinib ≥99%
Imatinib
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formula: C₂₉H₃₁N₇O
MW: 493,62 g/mol
Pto. de fusión: 209…221 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD05662257
Núm. CAS: 152459-95-5