Imatinib mesylate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
N-(4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)-4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzamide methanesulphonate, Imatinib Methanesulphonate
BIFK0026-1G
BIFK0026-250MG
APOSBIFK0026-1GEA
116
EUR
APOSBIFK0026-1G
APOSBIFK0026-250MG
Imatinib mesylate ≥99%
Imatinib mesylate
Imatinib is the active ingredient in the drug sold under the trade name Gleevec® in USA or Glivec in Europe and Australia.
Formula:
C₂₉H₃₁N₇O·CH₄SO₃ MW: 589,72 g/mol Pto. de fusión: 203…224 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD04307699 Núm. CAS: 220127-57-1 |