Ruxolitinib free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIFK0027-10MG BIFK0027-25MG BIFK0027-5MG
APOSBIFK0027-10MGEA 87 EUR
APOSBIFK0027-10MG APOSBIFK0027-25MG APOSBIFK0027-5MG
Ruxolitinib free base ≥99%
Ruxolitinib
Formula: C₁₇H₁₈N₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12031592
Núm. CAS: 941678-49-5