Ruxolitinib phosphate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-3-(4-(7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile phosphate
BIFK0028-25MG BIFK0028-50MG
APOSBIFK0028-25MGEA 102 EUR
APOSBIFK0028-25MG APOSBIFK0028-50MG
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Ruxolitinib phosphate
Phosphate Salt, >99%
Formula: C₁₇H₂₁N₆O₄P
MW: 404,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18452860
Núm. CAS: 1092939-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III