Motesanib free base 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(3,3-Dimethylindolin-6-yl)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)nicotinamide, AMG706
BIFK0029-10MG BIFK0029-50MG BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0029-10MG APOSBIFK0029-50MG APOSBIFK0029-100MG
Motesanib free base 99%
Motesanib
Formula: C₂₂H₂₃N₅O
MW: 373,5 g/mol
Pto. de fusión: 140…151 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD10567689
Núm. CAS: 453562-69-1