Motesanib diphosphate
Proveedor: Apollo Scientific
BIFK0030-10MG
BIFK0030-50MG
BIFK0030-100MG
APOSBIFK0030-10MGEA
0
EUR
APOSBIFK0030-10MG
APOSBIFK0030-50MG
APOSBIFK0030-100MG
Motesanib diphosphate
Motesanib diphosphate
Diphosphate Salt, >99%
Formula:
C₂₂H₂₉N₅O₉P₂ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD12407403 Núm. CAS: 857876-30-3 |