PD-0173074 free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
BIFK0034-50MG
APOSBIFK0034-50MGEA 213 EUR
APOSBIFK0034-50MG
PD-0173074 free base ≥99%
PD-0173074
Formula: C₂₈H₄₁N₇O₃
MW: 523,7 g/mol
Pto. de fusión: 79…91 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08705327
Núm. CAS: 219580-11-7