1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yl octadecyl phosphate, D-21266, NSC 639966, KRX 41, Perifosine
BIFK0035-10MG BIFK0035-1MG BIFK0035-50MG
APOSBIFK0035-10MGEA 109 EUR
APOSBIFK0035-10MG APOSBIFK0035-1MG APOSBIFK0035-50MG
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate ≥99%
1,1-Dimethylpiperidin-1-ium-4-yloctadecyl phosphate
Formula: C₂₅H₅₂NO₄P
MW: 461,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00927554
Núm. CAS: 157716-52-4