SB 225002 ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
BIFK0040-10MG BIFK0040-25MG BIFK0040-100MG
APOSBIFK0040-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0040-10MG APOSBIFK0040-25MG APOSBIFK0040-100MG
SB 225002 ≥99%
SB 225002
Formula: C₁₃H₁₀BrN₃O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00954637
Núm. CAS: 182498-32-4