StemRegenin 1 free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-((2-Benzo[b]thiphen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol hydrochloride, SR1, 4-(2-((2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-9-isopropyl-9H-purin-6-yl)amino)ethyl)phenol
BIFK0042-10MG BIFK0042-50MG
APOSBIFK0042-10MGEA 72.5 EUR
APOSBIFK0042-10MG APOSBIFK0042-50MG
StemRegenin 1 free base ≥99%
StemRegenin 1
Formula: C₂₄H₂₃N₅OS
MW: 429,542 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16987861
Núm. CAS: 1227633-49-9