Tipifarnib free base ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIFK0043-10MG BIFK0043-5MG BIFK0043-2MG
APOSBIFK0043-10MGEA 284 EUR
APOSBIFK0043-10MG APOSBIFK0043-5MG APOSBIFK0043-2MG
Tipifarnib free base ≥98%
Tipifarnib
Formula: C₂₇H₂₂Cl₂N₄O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07772347
Núm. CAS: 192185-72-1