Vatalanib dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIFK0044-25MG BIFK0044-10MG
APOSBIFK0044-25MGEA 82.8 EUR
APOSBIFK0044-25MG APOSBIFK0044-10MG
Vatalanib dihydrochloride
Vatalanib dihydrochloride
Formula: C₂₀H₁₇Cl₃N₄
Pto. de fusión: 284…286 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08458964
Núm. CAS: 212141-51-0