Carnosic acid free acid ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene-4a-carboxylic acid
BIFK0050-10MG BIFK0050-25MG BIFK0050-50MG
APOSBIFK0050-10MGEA 94.4 EUR
APOSBIFK0050-10MG APOSBIFK0050-25MG APOSBIFK0050-50MG
Carnosic acid free acid ≥99%
Carnosic acid
Formula: C₂₀H₂₈O₄
MW: 332.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02259459
Núm. CAS: 3650-09-7