4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIFK0053-100MG BIFK0053-10MG BIFK0053-50MG
APOSBIFK0053-100MGEA 232 EUR
APOSBIFK0053-100MG APOSBIFK0053-10MG APOSBIFK0053-50MG
4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
4-Hydroxyphenylretinamide
Formula: C₂₆H₃₃NO₂
Pto. de fusión: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00792674
Núm. CAS: 65646-68-6