Purvalanol A
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-[(3-Chloro)anilino]-2(1R)-(isopropyl-2-hydroxyethylamino)-9-isopropylpurine, (R)-2-((6-((3-Chlorophenyl)amino)-9-isopropyl-9H-purin-2-yl)amino)-3-methylbutan-1-ol
BIFK0054-10MG BIFK0054-5MG
APOSBIFK0054-10MGEA 46.4 EUR
APOSBIFK0054-10MG APOSBIFK0054-5MG
Purvalanol A
Purvalanol A
Free base. Purity>99%. Purvalanol A is a cell-permeable, potent, and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor.
Formula: C₁₉H₂₅N₆OCl
MW: 388,9 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02179211
Núm. CAS: 212844-53-6