AS-605240 free base ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
BIFK0058-50MG
APOSBIFK0058-50MGEA 273 EUR
APOSBIFK0058-50MG
AS-605240 free base ≥99%
AS-605240
Formula: C₁₂H₇N₃O₂S
MW: 257,2679 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11114066
Núm. CAS: 648450-29-7