D(-)-Arabinosa 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIFS0101-100G BIFS0101-1KG BIFS0101-500G
APOSBIFS0101-100GEA 43.5 EUR
APOSBIFS0101-100G APOSBIFS0101-1KG APOSBIFS0101-500G
D(-)-Arabinosa 99%
D(-)-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135608
Núm. CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5