L(+)-Arabinosa 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pectinose, Pectin Sugar
BIFS0102-100G BIFS0102-1KG BIFS0102-250G
APOSBIFS0102-100GEA 65.4 EUR
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-1KG APOSBIFS0102-250G
L(+)-Arabinosa 98%
L(+)-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067709
Núm. CAS: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6