L(-)-Galactosa 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIFS0105-250MG BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA 203 EUR
APOSBIFS0105-250MG APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galactosa 99%
L(-)-Galactosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063833
Núm. CAS: 15572-79-9