L(-)-Glucosa 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
BIFS0106-1G BIFS0106-5G BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA 66.7 EUR
APOSBIFS0106-1G APOSBIFS0106-5G APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucosa 98%
L(-)-Glucosa
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00148913
Núm. CAS: 921-60-8
EINECS: 213-068-3