L(-)-Manosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
BIFS0112-1G BIFS0112-5G
APOSBIFS0112-1GEA 203 EUR
APOSBIFS0112-1G APOSBIFS0112-5G
L(-)-Manosa
L(-)-Manosa
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16 g/mol
Pto. Ebullición: 376
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136021
Núm. CAS: 10030-80-5