Genistin
Proveedor: Apollo Scientific
BIG0101-100MG BIG0101-25MG
APOSBIG0101-100MGEA 422 EUR
APOSBIG0101-100MG APOSBIG0101-25MG
Genistin
Genistin
Inactive analog of genistein, useful as a negativecontrol for genistein and other tyrosine inhibitors
Formula: C₂₁H₂₀O₁₀
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00016883
Núm. CAS: 529-59-9