Gentamicina sulfato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
BIG0124-10G BIG0124-100G BIG0124-25G
APOSBIG0124-10GEA 24.8 EUR
APOSBIG0124-10G APOSBIG0124-100G APOSBIG0124-25G
Gentamicina sulfato
Gentamicina, sulfato (sal)
An aminoglycoside antibiotic.
  • approx. 650 units/mg
  • Cell culture tested
Pto. de fusión: 217…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00270181
Núm. CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Índice Merck: 13,04403