G148 disulfato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Geneticin®
BIG0175-1G BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA 31.9 EUR
APOSBIG0175-1G APOSBIG0175-5G
G148 disulfato
Disulfato G148
Aminoglycoside antibiotic.
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058314
Núm. CAS: 108321-42-2