G148 disulfato solución 50 mg/ml
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIG0176-10ML BIG0176-50ML BIG0176-100ML
APOSBIG0176-10MLEA 109 EUR
APOSBIG0176-10ML APOSBIG0176-50ML APOSBIG0176-100ML
G148 disulfato solución 50 mg/ml
Disulfato G148
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058314
Núm. CAS: 108321-42-2