Fumagillin (de Aspergillus fumigatus)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIG0214-10MG BIG0214-25MG BIG0214-100MG
APOSBIG0214-10MGEA 79.9 EUR
APOSBIG0214-10MG APOSBIG0214-25MG APOSBIG0214-100MG
Fumagillin (de Aspergillus fumigatus)
Fumagillin
Formula: C₂₆H₃₄O₇
Pto. de fusión: 197…198 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03990453
Núm. CAS: 23110-15-8