Ácido giberélico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-etano-3,8b-prop-1-enoperhidroindeno[1,2-b]furano-4-carboxílico
BIG0500-10G BIG0500-5G
APOSBIG0500-10GEA 139 EUR
APOSBIG0500-10G APOSBIG0500-5G
Ácido giberélico
Ácido giberélico
Gibberellic acid is a plant growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Pto. de fusión: 227 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00079329
Núm. CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Índice Merck: 13,04430