Glicina, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Gly-OH
BIG0503-1KG BIG0503-500G BIG0503-100G
APOSBIG0503-1KGEA 161 EUR
APOSBIG0503-1KG APOSBIG0503-500G APOSBIG0503-100G
Glicina, grado ultrapuro
Glicina
  • Plant tissue culture tested
Formula: NH₂CH₂COOH
Pto. de fusión: 240…245 °C (desc.)
Densidad: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2