L(+)-Glutamina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Q, Levoglutamida, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutamina
BIG0708-100G BIG0708-1KG BIG0708-500G
APOSBIG0708-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG0708-100G APOSBIG0708-1KG APOSBIG0708-500G
L(+)-Glutamina ≥99%
L(+)-Glutamina
Pyrogen free
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Pto. Ebullición: 355
Pto. de fusión: 185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008044
Núm. CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Índice Merck: 13,04484