Glicina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIG0709-1KG BIG0709-5KG
APOSBIG0709-1KGEA 26.3 EUR
APOSBIG0709-1KG APOSBIG0709-5KG
Glicina ≥99%
Glycine
Component of tris-glycine-sds running buffers forpolyacrylamide gel electrophoresis.
  • Ph. Eur.
  • Pyrogen free
Formula: NH₂CH₂COOH
Pto. de fusión: 240…245 °C (desc.)
Densidad: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008131
Núm. CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2