3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
BIG1002-5G
BIG1002-25G
BIG1002-1G
APOSBIG1002-5GEA
65.4
EUR
APOSBIG1002-5G
APOSBIG1002-25G
APOSBIG1002-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016684 Núm. CAS: 5396-18-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...