D-Glucoronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
BIG1006-100G BIG1006-25G BIG1006-50G
APOSBIG1006-100GEA 299 EUR
APOSBIG1006-100G APOSBIG1006-25G APOSBIG1006-50G
D-Glucoronic acid
D-Glucoronic acid
Formula: C₆H₁₀O₇
Pto. de fusión: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00166981
Núm. CAS: 6556-12-3