Estreptomicina sulfato 250 mg/ml
Proveedor: Apollo Scientific
BIG1032-10ML BIG1032-25ML
APOSBIG1032-10MLEA 50.9 EUR
APOSBIG1032-10ML APOSBIG1032-25ML
Estreptomicina sulfato 250 mg/ml
Sulfato de estreptomicina
  • Antibodies
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037023
Núm. CAS: 3810-74-0