Tetraciclina clorhidrato 10 mg/ml
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIG1033-10ML BIG1033-25ML
APOSBIG1033-10MLEA 0 EUR
APOSBIG1033-10ML APOSBIG1033-25ML
Tetraciclina clorhidrato 10 mg/ml
Tetraciclina clorhidrato
  • Antibodies
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078142
Núm. CAS: 64-75-5