D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
BIG1110-100G BIG1110-1KG BIG1110-500G
APOSBIG1110-100GEA 21.9 EUR
APOSBIG1110-100G APOSBIG1110-1KG APOSBIG1110-500G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formula: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Pto. de fusión: 172…175 °C (desc.)
Densidad: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135622
Núm. CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3