D(+)-Galactosa
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
BIG1724-1KG BIG1724-500G BIG1724-5KG
APOSBIG1724-1KGEA 109 EUR
APOSBIG1724-1KG APOSBIG1724-500G APOSBIG1724-5KG
D(+)-Galactosa
D(+)-Galactosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 168…170 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151230
Núm. CAS: 59-23-4
EINECS: 200-416-4