Guanosina ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
BIG2502-100G
BIG2502-500G
APOSBIG2502-100GEA
79.9
EUR
APOSBIG2502-100G
APOSBIG2502-500G
Guanosina ≥98%
Guanosina
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₅ MW: 283.24 g/mol Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010182 Núm. CAS: 118-00-3 EINECS: 204-227-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |