Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
BIG4005-1G BIG4005-250MG BIG4005-500MG
APOSBIG4005-1GEA 109 EUR
APOSBIG4005-1G APOSBIG4005-250MG APOSBIG4005-500MG
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MW: 567,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03410297
Núm. CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7