D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D-Glucose 6-phosphate disodium salt, Sodium (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate, Robison Ester Disodium Salt
BIG4301-1G BIG4301-5G
APOSBIG4301-1GEA 58 EUR
APOSBIG4301-1G APOSBIG4301-5G
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
D-Glucose-6-phosphate disodium salt
Formula: C₆H₁₁Na₂O₉P
MW: 304,098 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00136037
Núm. CAS: 3671-99-6
EINECS: 222-938-1