(-)-1-Amino-1-desoxi-D-glucitol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, D-Glucamine, 1-Amino-1-deoxy-D-sorbitol, (-)-1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, (2R,3R,4R,5S)-6-Aminohexane-1,2,3,4,5-pentaol
BIG4884-5G BIG4884-25G
APOSBIG4884-5GEA 102 EUR
APOSBIG4884-5G APOSBIG4884-25G
(-)-1-Amino-1-desoxi-D-glucitol
(-)-1-Amino-1-desoxi-D-glucitol
Formula: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 181,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077776
Núm. CAS: 488-43-7
EINECS: 207-677-3