D(+)-Galactosamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
BIG5002-1G BIG5002-5G
APOSBIG5002-1GEA 21.9 EUR
APOSBIG5002-1G APOSBIG5002-5G
D(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
Pto. de fusión: 172…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135830
Núm. CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1