Guanina ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIG5137-100G BIG5137-25G
APOSBIG5137-100GEA 50.9 EUR
APOSBIG5137-100G APOSBIG5137-25G
Guanina ≥98%
Guanina
Formula: C₅H₅N₅O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071533
Núm. CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8