Guanine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one hydrochloride
BIG5143-100G BIG5143-25G
APOSBIG5143-100GEA 139 EUR
APOSBIG5143-100G APOSBIG5143-25G
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Formula: C₅H₆ClN₅O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00213670
Núm. CAS: 635-39-2