Eosina Y, en polvo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-(3,6-dihidroxi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9-il)-benzoico
BIGE1004-100G BIGE1004-25G
APOSBIGE1004-100GEA 37.7 EUR
APOSBIGE1004-100G APOSBIGE1004-25G
Eosina Y, en polvo
Eosina Y
Formula: C₂₀H₈Br₄O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036189
Núm. CAS: 15086-94-9