Hidroxiurea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidroxicarbamida
BIH0153-10G BIH0153-25G BIH0153-5G
APOSBIH0153-10GEA 43.5 EUR
APOSBIH0153-10G APOSBIH0153-25G APOSBIH0153-5G
Hidroxiurea 98%
Hidroxiurea
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase byformation of free radical nitroxide. This blocks synthesis of deoxynucleotides which inhibits DNA synthesis.
  • Protein
Formula: CH₄N₂O₂
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007943
Núm. CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Índice Merck: 13,04874