Histamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
BIH0700-25G BIH0700-5G
APOSBIH0700-25GEA 58 EUR
APOSBIH0700-25G APOSBIH0700-5G
Histamine dihydrochloride 97%
Histamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07 g/mol
Pto. de fusión: 249…252 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012703
Núm. CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4