L(+)-Histidina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIH0710-100G BIH0710-500G
APOSBIH0710-100GEA 21.9 EUR
APOSBIH0710-100G APOSBIH0710-500G
L(+)-Histidina ≥99%
L(+)-Histidina
USP, Pyrogen free
Formula: C₆H₉N₃O₂
Pto. de fusión: 282 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064315
Núm. CAS: 71-00-1
EINECS: 200-745-3