bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIH1003-100MG BIH1003-1G BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA 183 EUR
APOSBIH1003-100MG APOSBIH1003-1G APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Formula: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012679
Núm. CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6